API family
erythromycin
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O.CC[C@@H]1OC(=O)[C@@H](C)[C@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@@H](C)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(O)C[C@H](C)C(=O)C(C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.C18H36O2/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;2-17H2,1H3,(H,19,20)/t18-,19+,20?,21+,22-,23-,24-,25-,26-,28+,29+,30+,31-,32-,34-,35-,36+,37?;/m0./s1
InChI key
YAVZHCFFUATPRK-JGJPHTNUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
포장
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.