Y0001832
Irinotecan hydrochloride trihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Irinotecan monohydrochloride trihydrate, [1,4′-Bipiperidine]-1′-carboxylic acid (S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester monohydrochloride trihydrate
About This Item
추천 제품
API family
irinotecan
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N21Cc3c(nc5c(c3CC)cc(cc5)OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)C2=CC4=C(COC(=O)[C@]4(O)CC)C1=O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/C33H38N4O6.ClH.3H2O/c1-3-22-23-16-21(43-32(40)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26-25(30(37)38)19-42-31(39)33(26,41)4-2;;;;/h8-9,16-17,20,41H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3;1H;3*1H2/t33-;;;;/m0..../s1
InChI key
KLEAIHJJLUAXIQ-JDRGBKBRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
포장
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객