주요 문서
W243499
Sigma-Aldrich
Ethyl formate
new
natural, ≥95%, FG
동의어(들):
Formic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
74.08
FEMA Number:
2434
Beilstein:
906769
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
플래비스(Flavis) 번호:
09.072
Grade
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
분석
≥95%
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
ethereal; rum; wine-like
SMILES string
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)