추천 제품
Grade
certified reference material
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
sustainability
Greener Alternative Product
응용 분야
microbiology
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of our four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.
기타 정보
Strain History
< CIP, 1993 < C. Tram, Inst. Pasteur, Paris, France < ATCC < R.E. Weaver, CDC: strain Philadelphia 1 < J.E. McDade
< CIP, 1993 < C. Tram, Inst. Pasteur, Paris, France < ATCC < R.E. Weaver, CDC: strain Philadelphia 1 < J.E. McDade
법적 정보
Vitroids is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.