기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
분석물
설명
Decane
Docosane
Dodecane
Dotriacontane
Eicosane
Hexacosane
Hexadecane
Hexatriacontane
Octacosane
Octadecane
Octane
Octatriacontane
Tetracontane
Tetracosane
Tetradecane
Tetratriacontane
Triacontane
모두 보기 (17)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-30 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.