추천 제품
Grade
laboratory grade
Quality Level
설명
non-ionic
양식
liquid
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
점도
29.6 cSt(40 °C)
전이 온도
pour point -8 °C
cloud point 57 °C (10 wt% actives in 25% Dowanol DB)
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: dispersible
density
0.9579 g/mL at 20 °C
HLB
7.5
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
O(CCCCCC)CCC.O(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O.C8H18O/c1-3-5-6-7-9-10-8-4-2;1-3-5-6-7-8-9-4-2/h3-9H2,1-2H3;3-8H2,1-2H3
InChI key
QTUGCFPIWBMXQE-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
법적 정보
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.