생물학적 소스
synthetic
Quality Level
설명
Antibody Research Area: Analgesic, Sedative
분석
≥95%
양식
powder or crystals
색상
white to off-white
mp
168-172 °C
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
PBS: soluble
ethanol: soluble
water: soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C1=C(C(C)=CC=C1)C)C2=CN=CN2.Cl
InChI
InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H
InChI key
VPNGEIHDPSLNMU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Medetomidine Hydrochloride, is a It is a synthetic product and known to have α2 adrenergic agonist activity. It is often used as anesthetic, sedative and analgesic.
애플리케이션
High purity product for studying anesthetic effect.
특징 및 장점
Versatile and adaptable for wide variety of research applications.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Eyes
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.