주요 문서
SMB01376
Sigma-Aldrich
2AA-labeled Dextran Ladder
동의어(들):
2-Aminobenzoic acid dextran ladder standard, Glycan Ladder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.79
분석
>90% (HPLC)
Quality Level
양식
powder or crystals
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
불순물
≤10% Unlabeled Dextran ladder
배송 상태
2-8°C
저장 온도
−20°C
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)