주요 문서
SMB01368
Sigma-Aldrich
Octahydrocurcumin
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Hexahydrobisdemethoxycurcumin, Hexahydrocurcuminol, OHC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H28O6
CAS Number:
Molecular Weight:
376.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H](C[C@@H](O)CCc2cc(c(cc2)O)OC)CCc1cc(c(cc1)O)OC
InChI
1S/C21H28O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16-17,22-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3/t16-,17-/m0/s1
InChI key
OELMAFBLFOKZJD-IRXDYDNUSA-N
일반 설명
Octahydrocurcumin (OHC) is an active metabolite of curcumin. OHC has shown anti-inflammatory activity and antioxidant effects on LPS-stimulated inflammation through inhibition of the NF-κB signaling pathway.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)