분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
색상
white to beige
solubility
water: soluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(NCCC[C@H](N)C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)=O)=N
InChI
1S/C15H23N5O3/c16-11(7-4-8-19-15(17)18)13(21)20-12(14(22)23)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,16H2,(H,20,21)(H,22,23)(H4,17,18,19)/t11-,12-/m0/s1
InChI key
PQBHGSGQZSOLIR-RYUDHWBXSA-N
일반 설명
Arginylphenylalanine is a dipeptide of arginine and phenylalanine. Arg-phe is considered a secondary metabolite and potential biomarker of resulting from the consumption of certain foods, such as chicken or pigs.
애플리케이션
Arginylphenylalanine can be used in biochemical and metabolomics research applications
특징 및 장점
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.