주요 문서
SMB01353
Sigma-Aldrich
7-Aminoclonazepam
≥95% (HPLC)
동의어(들):
7-Amino-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Aminoclonazepam, Chloraminazepam
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12ClN3O
CAS Number:
Molecular Weight:
285.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
SMILES string
Clc1c(cccc1)C2=NCC(=O)Nc3c2cc(cc3)N
InChI
1S/C15H12ClN3O/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(17)5-6-13(11)19-14(20)8-18-15/h1-7H,8,17H2,(H,19,20)
InChI key
HEFRPWRJTGLSSV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
7-Aminoclonazepam is a major metabolite of clonazepam. 7-Aminoclonazepam may be used for detection of clonazepam use.
애플리케이션
Metabolomics research
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)