생물학적 소스
synthetic
Quality Level
양식
solid
기술
HPLC: suitable
색상
white to beige
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].[S](=O)(=O)(Oc1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)[O-])O)O
InChI
1S/C14H12O6S.K/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(8-11)20-21(17,18)19;/h1-9,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b2-1+;
InChI key
ZWGAYYADLYCXQH-TYYBGVCCSA-M
애플리케이션
Metabolomics research
Resveratrol-3-O-sulfate is a metabolite derived from trans-Resveratrol. It can be found in biological fluids. Within the cell, Resveratrol 3-sulfate is primarily located in the cytoplasm and in the extracellular space
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.