About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12O5
CAS Number:
Molecular Weight:
272.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.25
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥95%
양식
solid
기술
HPLC: suitable
색상
white to yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1CC(C(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-6,11,16-18H,7H2
InChI key
UQGVUYNHDKMLSE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Dihydrogenistein is a metabolite of the soy isoflavone genistin.
Metabolomics research
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.