추천 제품
Grade
certified reference material
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
점도
796.5 mPa.s(25.00 °C)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
mixture
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Mineral Oil Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.