주요 문서
R8276
Sigma-Aldrich
Renin Substrate 1
>85% purity (HPLC), powder
동의어(들):
Arg-Glu(EDANS)-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Thr-Lys(DABCYL)-Arg
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.47
제품명
Renin Substrate 1,
분석
>85.0% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
분자량
~2281
solubility
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Substrate for human renin, an aspartic protease which plays an important role in blood-pressure regulation.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)