추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
quinidine
제조업체/상표
EDQM
mp
212-214 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[H][C@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34)C=C.[H][C@]5(CN6CCC5C[C@]6([H])[C@@H](O)c7ccnc8ccc(OC)cc78)C=C
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14?,19-,20+;;;/m11.../s1
InChI key
ZHNFLHYOFXQIOW-WFTMRWCJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
LC/MS/MS Analysis of Drugs in Plasma on Ascentis® Express C18 after Extraction using SPME LC Tips