주요 문서
PSRI07K
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.4941 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
품질
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4.4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)