추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
API family
verapamil
양식
solid
포장
pkg of 30 mg
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
15-25°C
SMILES string
Cl.N(CCCC(C(C)C)(c3cc(c(cc3)OC)OC)C#N)(CCCC(C(C)C)(c2cc(c(cc2)OC)OC)C#N)CCc1cc(c(cc1)OC)OC
InChI
1S/C42H57N3O6.ClH/c1-30(2)41(28-43,33-14-17-36(47-6)39(26-33)50-9)20-11-22-45(24-19-32-13-16-35(46-5)38(25-32)49-8)23-12-21-42(29-44,31(3)4)34-15-18-37(48-7)40(27-34)51-10;/h13-18,25-27,30-31H,11-12,19-24H2,1-10H3;1H
InChI key
VLHQZSDNWXQHKZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.