PHR8814
Tropicamide Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
Phenylacetic acid, 2-Phenylacetic acid, Benylpenicillin benzathine EP Impurity B, Benzylpenicillin Potassium EP Impurity B, Benzylpenicillin procaine monohydrate EP Impurity E, Cyclopentolate hydrochloride EP Impurity B, Tropicamide EP Impurity D, α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1699049
vapor density
~4 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 97 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 30 mg
bp
265 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
추천 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.