PHR8703
Dorzolamide HCl Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
(4R,6R)-4-(Ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide monohydrochloride, (4R,6R)-4-(Ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide monohydrochloride, Dorzolamide EP Impurity A, ent-Dorzolamide HCl
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
API family
dorzolamide
포장
pkg of 50MG
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
CCN[C@@H](C1=C2SC(S(N)(=O)=O)=C1)C[C@@H](C)S2(=O)=O.Cl
InChI
1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m1./s1
InChI key
OSRUSFPMRGDLAG-CIRBGYJCSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.