PHR3970
Clonazepam Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-2(1H)-quinolinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H10ClN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
315.71
Beilstein:
5596577
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1140327
API family
clonazepam
포장
pkg of 30MG
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)C3=C(NC1=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C3
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
InChI key
GYAWOVGCEQLWHW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.