PHR2930
Benazepril Related Compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
{3-[1-Ethoxycarbonyl-3-phenyl-(1S)-propyl]amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-(3S)-benzazepine}-1-acetic acid ethyl ester, Benazepril Hydrochloride Impurity G (Ph. Eur.)
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1048685
설명
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
benazepril
양식
liquid
포장
pkg of 75 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C26H32N2O5/c1-3-32-24(29)18-28-23-13-9-8-12-20(23)15-17-21(25(28)30)27-22(26(31)33-4-2)16-14-19-10-6-5-7-11-19/h5-13,21-22,27H,3-4,14-18H2,1-2H3/t21-,22-/m0/s1
InChI key
NKPNCAYTOLXSEG-VXKWHMMOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.