추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
포장
pkg of 50 mg
SMILES string
FC2(c3ncccc3CCc4c2ccc(c4)Cl)C1CCN(CC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C22H24ClFN2O2/c1-2-28-21(27)26-12-9-17(10-13-26)22(24)19-8-7-18(23)14-16(19)6-5-15-4-3-11-25-20(15)22/h3-4,7-8,11,14,17H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
InChI key
OVPFJWGOZPZTKG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
분석 메모
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.