PHR1978
Ibuprofen Related Compound J
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
(2RS)-2-(4-Isobutyrylphenyl)propionic acid, (2-(4-Isobutyrylphenyl)propanoic acid), α-Methyl-4-(2-methyl-1-oxopropyl)benzeneacetic acid, (2RS)-2-[4-(2-Methylpropanoyl)phenyl]propanoic acid, 1-Oxoibuprofen
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1335596
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 50 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(C(C)C1=CC=C(C(C(C)C)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9H,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
RCINGEKPKJQCMO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객