PHR1945
Ouabain
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Ouabain octahydrate, 1β,3β,5β,11α,14,19-Hexahydroxycard-20(22)-enolide 3-(6-deoxy-α-L-mannopyranoside), Acocantherine, G-Strophanthin
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. O0200000
API family
ouabain
양식
powder
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 300 mg
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
InChI key
TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.