추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001102
API family
teicoplanin
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 100 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1c2ccc(c1)[C@H]([C@@H]4NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]8NC(=O)[C@H]9NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](c%13cc(c(cc%13)O)Oc%14cc9cc(c%14)O)[N+H3])Cc%10cc(c(cc%10)Oc%11c(c(cc8c%11)O2)O[C@@H]%12O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%12NC(=O)CCCCCCCCC)O)O)CO)Cl)c5cc(c(cc5)O)c6c(cc(cc6O
InChI
1S/C88H97Cl2N9O33/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-60(108)94-68-74(113)71(110)58(32-101)129-87(68)132-78-55-26-40-27-56(78)126-52-18-14-38(24-47(52)90)77(131-86-67(92-34(2)103)73(112)70(109)57(31-100)128-86)69-84(121)98-66(85(122)123)45-29-42(105)30-54(127-88-76(115)75(114)72(111)59(33-102)130-88)61(45)44-23-37(13-15-49(44)106)63(81(118)99-69)96-83(120)65(40)97-82(119)64-39-21-41(104)28-43(22-39)124-53-25-36(12-16-50(53)107)62(91)80(117)93-48(79(116)95-64)20-35-11-17-51(125-55)46(89)19-35/h11-19,21-30,48,57-59,62-77,86-88,100-102,104-107,109-115H,3-10,20,31-33,91H2,1-2H3,(H,92,103)(H,93,117)(H,94,108)(H,95,116)(H,96,120)(H,97,119)(H,98,121)(H,99,118)(H,122,123)/t48-,57-,58-,59-,62-,63-,64+,65-,66-,67-,68-,69+,70-,71-,72-,73-,74-,75+,76+,77-,86+,87+,88+/m1/s1
InChI key
BJNLLBUOHPVGFT-QRZIFLFXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객