PHR1679
Atomoxetine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
(R)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-γ-(2-methylphenoxy)benzenepropanamine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001586
traceable to USP 1044469
API family
atomoxetine
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
InChI key
LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
유전자 정보
human ... SLC6A2(6530)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Atomoxetine hydrochloride may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of atomoxetine hydrochloride in pharmaceutical formulations by spectrophotometric method.
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.