PHR1572
Oxymetazoline Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
Oxymetazoline hydrochloride, 2-(3-Hydroxy-2,6-dimethyl-4-t-butylbenzyl)-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. O0290000
traceable to USP 1486004
API family
oxymetazoline
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 10 g
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
InChI key
BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
각주
추천 제품
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객