PHR1461
Copper Chlorophyllin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Chlorophyllin sodium copper salt, Chlorophyllin, coppered trisodium salt
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
API family
copper chlorophyllin
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 g
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc(C(CCC([O-])=O)C5C)c(CC([O-])=O)c6c(C([O-])=O)c(C)c(cc1n2)n6[Cu]n34
InChI
1S/C34H36N4O6.Cu.3Na/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23;;;;/h7,12-14,17,21H,1,8-11H2,2-6H3,(H5,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44);;;;/q;+2;3*+1/p-5
InChI key
HWDGVJUIHRPKFR-UHFFFAOYSA-I
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객