PHR1300
Dequalinium chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
1,1′-Decamethylenebis(4-aminoquinaldinium) dichloride
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. D0430000
API family
dequalinium
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
≥300 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H
InChI key
LTNZEXKYNRNOGT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dequalinium chloride (DECA) is a cationic, lipophilic mitochondrial toxin which can act as a cyctotoxic agent on the mitochondrial membrane of specific epithelial carcinoma cells, by inhibiting the cellular energy production. It can have useful applications in cancer therapy.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.