PHR1290
Nifedipine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Nifedipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 462
traceable to Ph. Eur. N0750000
traceable to USP 1463508
API family
nifedipine
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
InChI key
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nifedipine belongs to the class of calcium channel antagonist drugs and finds a wide use as an antihypertensive and an antianginal agent. It can also be used as a coronary vasodilator.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객