PHR1095
Caffeine Melting Point Standard
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Caffeine, 1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1086006
API family
caffeine
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~Approximately 237 °C
234-236.5 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Caffeine is mainly used as a diuretic and as a stimulant to central nervous system, heart rate, and respiration.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
프로토콜
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen