PHL89708
Homoharringtonine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Ceflatonin, Cephalotaxine 4-methyl (2R)-2-hydroxy-2-(4-hydroxy-4-methylpentyl)butanedioate, Myelostat, NSC 141633, Omacetaxine mepesuccinate
About This Item
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)C[C@](O)(CCCC(C)(C)O)C(=O)O[C@H]1C2c3cc4OCOc4cc3CCN5CCC[C@]25C=C1OC
InChI
1S/C29H39NO9/c1-27(2,33)8-5-10-29(34,16-23(31)36-4)26(32)39-25-22(35-3)15-28-9-6-11-30(28)12-7-18-13-20-21(38-17-37-20)14-19(18)24(25)28/h13-15,24-25,33-34H,5-12,16-17H2,1-4H3/t24-,25-,28+,29-/m1/s1
InChI key
HYFHYPWGAURHIV-JFIAXGOJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable