주요 문서
PHL89566
Aristolochic acid II
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Aristolochic acid B, 6-Nitrophenanthro(3,4-d)-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, Aristolochic acid II, Noraristolochic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H9NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
311.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(C1=C2C([N+]([O-])=O)=CC3=CC=CC=C3C2=C4OCOC4=C1)=O
InChI
1S/C16H9NO6/c18-16(19)10-6-12-15(23-7-22-12)14-9-4-2-1-3-8(9)5-11(13(10)14)17(20)21/h1-6H,7H2,(H,18,19)
InChI key
MEEXETVZNQYRSP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 Inhalation - Muta. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2