About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H20O6
CAS Number:
Molecular Weight:
344.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[o]1cc(cc1)[C@H]2OC(=O)[C@]3([C@H]4CCCC5=C4[C@@H](OC5=O)[C@H]([C@H]3C)O)C2
InChI
1S/C19H20O6/c1-9-15(20)16-14-11(17(21)25-16)3-2-4-12(14)19(9)7-13(24-18(19)22)10-5-6-23-8-10/h5-6,8-9,12-13,15-16,20H,2-4,7H2,1H3/t9-,12+,13+,15+,16-,19-/m1/s1
InChI key
AONLJCCUYGGOSW-PJERILTQSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.