추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥80.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]%11O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]%11O)O)O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(=O)O)O[C@@H]5C([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@]([C@]8([C@]9(OC[C@]%10([C@H]9CC(CC%10)(C)C)[C@@H](C8)O)CC7)C)(CC6)C)(CC5)C)(C)C)O[C@@H]3O[C@
InChI
1S/C59H96O27/c1-23-32(64)35(67)39(71)49(78-23)85-45-36(68)34(66)25(19-60)79-51(45)83-43-41(73)44(47(74)75)84-52(46(43)86-50-40(72)37(69)42(26(20-61)80-50)82-48-38(70)33(65)24(62)21-76-48)81-31-11-12-55(6)27(54(31,4)5)9-13-56(7)28(55)10-14-59-29-17-53(2,3)15-16-58(29,22-77-59)30(63)18-57(56,59)8/h23-46,48-52,60-73H,9-22H2,1-8H3,(H,74,75)/t23-,24+,25+,26+,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,39+,40+,41-,42+,43-,44-,45+,46+,48-,49-,50-,51-,52+,55-,56+,57-,58+,59-/m0/s1
InChI key
PDCAFVYIKFVFFL-IRJCFPFDSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.