추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(c(c(cc2)O)C(=O)OCc3c(cccc3)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)OC
InChI
1S/C27H34O16/c1-38-24-14(41-27-23(36)21(34)19(32)16(9-29)43-27)7-6-12(30)17(24)25(37)39-10-11-4-2-3-5-13(11)40-26-22(35)20(33)18(31)15(8-28)42-26/h2-7,15-16,18-23,26-36H,8-10H2,1H3/t15-,16-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,26-,27-/m1/s1
InChI key
WQQJTVODGXZMHF-WRXRYXBBSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.