PHL89210
Ginsenoside Rc
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(3β,12β)-20-[(6-O-α-L-Arabinofuranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, NSC 310104, Panaxoside Rc
About This Item
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12CC[C@@]3([H])C(C)(C)[C@@H](O[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O5)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C[C@@H](O)[C@@]6([H])[C@]2(CC[C@]6([H])[C@](CCC=C(C)C)(O[C@@H]7O[C@H](CO[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]8O
InChI
1S/C53H90O22/c1-23(2)10-9-14-53(8,75-47-43(67)39(63)37(61)29(72-47)22-68-45-41(65)36(60)28(21-56)69-45)24-11-16-52(7)33(24)25(57)18-31-50(5)15-13-32(49(3,4)30(50)12-17-51(31,52)6)73-48-44(40(64)35(59)27(20-55)71-48)74-46-42(66)38(62)34(58)26(19-54)70-46/h10,24-48,54-67H,9,11-22H2,1-8H3
InChI key
JDCPEKQWFDWQLI-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객