추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O[C@H]1[C@@]2([C@@H](CC(CC2)(C)C)C3=CC[C@@H]4[C@@]5([C@H](C([C@H](CC5)O)(C)C)CC[C@]4([C@@]3(C1)C)C)C)C(=O)O
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)14-15-30(24(33)34)19(16-25)18-8-9-21-27(5)12-11-22(31)26(3,4)20(27)10-13-28(21,6)29(18,7)17-23(30)32/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20-,21+,22-,23+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI key
YKOPWPOFWMYZJZ-PRIAQAIDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.