About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H42O19
CAS Number:
Molecular Weight:
754.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(/C=C/C(O[C@@H]2[C@@](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(/C=C/C4=CC(OC)=C(O)C(OC)=C4)=O)O3)(CO)O[C@H](CO)[C@H]2O)=O)C=C1OC
InChI
1S/C34H42O19/c1-45-18-9-16(10-19(46-2)26(18)39)5-7-24(37)49-14-23-28(41)30(43)31(44)33(50-23)53-34(15-36)32(29(42)22(13-35)52-34)51-25(38)8-6-17-11-20(47-3)27(40)21(12-17)48-4/h5-12,22-23,28-33,35-36,39-44H,13-15H2,1-4H3/b7-5+,8-6+/t22-,23-,28-,29-,30+,31-,32+,33-,34+/m1/s1
InChI key
FHIJMQWMMZEFBL-OPSYHMPNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
3,6′-Disinapoylsucrose is a major active component of traditional Chinese medicine. It has significant effects on neuroprotection and improving learning memory.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.