추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
N1[C@@]2(O[C@@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@]6(CC[C@@H](CC6=CC5)O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]7O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)O)CO)C)CC4)C3)C)[C@@H]2C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C45H73NO16/c1-19-8-13-45(46-16-19)20(2)30-27(62-45)15-26-24-7-6-22-14-23(9-11-43(22,4)25(24)10-12-44(26,30)5)57-42-39(61-40-36(54)34(52)31(49)21(3)56-40)38(33(51)29(18-48)59-42)60-41-37(55)35(53)32(50)28(17-47)58-41/h6,19-21,23-42,46-55H,7-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33-,34+,35-,36+,37+,38-,39+,40-,41-,42+,43-,44-,45+/m0/s1
InChI key
QCTMYNGDIBTNSK-LFRCBARCSA-N
관련 카테고리
일반 설명
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.