주요 문서
PHL83257
Isoformononetin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4′-Hydroxy 7-methoxyisoflavone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12O4
CAS Number:
Molecular Weight:
268.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O1c2c(ccc(c2)OC)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-6-7-13-15(8-12)20-9-14(16(13)18)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-9,17H,1H3
InChI key
LNIQZRIHAMVRJA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)