추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl-].[N+H]21C(C(CC2)O)C(=CC1)COC(=O)C(O)(C(O)C)C(C)C
InChI key
BMOMIMCFYJPYAD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
분석 메모
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.