About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
230.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=C1CCC[C@@](C=C2O3)(C)[C@@]1([H])CC2=C(C)C3=O
InChI
1S/C15H18O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h8,12H,1,4-7H2,2-3H3/t12-,15+/m0/s1
InChI key
ZTVSGQPHMUYCRS-SWLSCSKDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Phytochemical from Traditional Chinese Medicine herbal preparations. Atractylenolide I is an anti-inflammatory that is reported to inhibit angiogenesis.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
339.6 °F
Flash Point (°C)
170.87 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.