추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)C)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5CC=C(C)C)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C6)CO)O)O)O)O)C3=O)c4ccc(cc4)OC
InChI
1S/C40H52O19/c1-15(2)5-10-20-22(55-23-11-18(13-41)27(45)31(49)28(23)46)12-21(43)25-30(48)37(35(57-36(20)25)17-6-8-19(53-4)9-7-17)58-40-38(33(51)26(44)16(3)54-40)59-39-34(52)32(50)29(47)24(14-42)56-39/h5-9,12,16,18,23-24,26-29,31-34,38-47,49-52H,10-11,13-14H2,1-4H3/t16-,18+,23+,24+,26-,27+,28-,29+,31-,32-,33+,34+,38+,39-,40-/m0/s1
InChI key
OKOVXNDIKBDKAA-OIAFWOJHSA-N
관련 카테고리
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.