주요 문서
P9352
Millipore
Perfringens T.S.C. supplement
suitable for microbiology
동의어(들):
Perfringens Tryptose-Sulfite-Cycloserine-Supplement, Tryptose Sulphite Cycloserine Supplement, Perfringens
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
무균
sterile
Quality Level
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Clostridium spp.
애플리케이션
Recommended for the selective isolation of Clostridium perfringens.
성분
Component: D-Cycloserine 200.00 mg
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)