주요 문서
NISTRM8505
Vanadium in crude oil
NIST® RM 8505
동의어(들):
Crude oil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
petroleum
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
19.4 °F - (External MSDS)
Flash Point (°C)
-7 °C - (External MSDS)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)