주요 문서
NIST99B
Soda feldspar
NIST® SRM® 99b
동의어(들):
Feldspar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 40 g
제조업체/상표
NIST®
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Aluminium (Al), Potassium (K), Sodium (Na), Barium (Ba), Iron (Fe), Lead (Pb), Rubidium (Rb), Strontium (Sr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Calcium (Ca), Silicon (Si),Manganese (Mn), Phosphorus (P), Beryllium (Be), Cerium (Ce), Gallium (Ga), Lanthanum (La), Lithium (Li), Yttrium (Y), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)