주요 문서
NIST8461
Human Liver for Proteomics
NIST®SRM®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
포장
pkg of 0.5 g
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
clinical research
형식
matrix material
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)