일반 설명
This Standard Reference Material (SRM) is a tungsten concentrate primarily derived from wolframite ores through commercial refining processes and is intended for use in the validation of chemical and instrumental methods of analysis. SRM 277_cert SRM 277 _SDS
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.